Triethanolamin Hydrochlorid, Millipore®
Lieferant: Merck
MQ100
1.08357.0100
1.08357.1000
1.08357.0100EA
60.1
CHF
1.08357.0100
1.08357.1000
Triethanolamin Hydrochlorid, Millipore®
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₆ClNO₃ MW: 185.65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012596 CAS-Nummer: 637-39-8 EINECS: 211-284-2 |