Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Aluminum chloride
L18489.22 L18489.36
L18489.22EA 68.3 CHF
L18489.22 L18489.36
Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99%, Pulver
Aluminiumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formel: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Siedepunkt: 180
Melting Pt: 190 °C (Subl.)
Dichte: 2.44
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 14,337