Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC16144000EA
63.7
CHF
EHERC16144000
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel:
H₃O₃P MW: 82 g/mol |
MDL Number:
MFCD00137258 CAS-Nummer: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 UN: 2834 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)