4'-Ethoxyacetanilid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16003000EA
72.3
CHF
EHERC16003000
4'-Ethoxyacetanilid
4'-Ethoxyacetanilid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009094 CAS-Nummer: 62-44-2 EINECS: 200-533-0 |