4-Nitrophenylarsonsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC15533000EA 235 CHF
EHERC15533000
4-Nitrophenylarsonsäure
4-Nitrophenylarsonsäure
Formel: C₆H₆AsNO₅
MW: 247,04 g/mol
MDL Number: MFCD00024575
CAS-Nummer: 98-72-6
EINECS: 202-695-8