Aluminiumchlorid, wasserfrei 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Aluminum chloride
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 204 CHF
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Aluminiumchlorid, wasserfrei 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver zur Analyse
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 194 °C
Dichte: 2.44 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm