(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Allyl glycidyl ether
L11634.22
L11634.36
L11634.22EA
64.1
CHF
L11634.22
L11634.36
(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether ≥97%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether
Purity: 97%
CAS No.: 106-92-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 47°(134°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ether-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 50-51°/15mm
Beilstein Reference: 105871
UN No.: 2219
MDL No.: MFCD00005143
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Siedepunkt: 50…51 °C (15 mmHg) Melting Pt: –100 °C Dichte: 0.967 Flash-Pt: 47 °C (134 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005143 CAS-Nummer: 106-92-3 EINECS: 203-442-4 UN: 2219 ADR: 3 III |