Natriummethansulfinat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methanesulphinic acid, sodium salt
L11360.06
L11360.14
L11360.03
L11360.06EA
148
CHF
L11360.06
L11360.14
L11360.03
Natriummethansulfinat 95%
Natriummethansulfinat
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Formel:
CH₃NaO₂S MW: 102.09 g/mol Melting Pt: 227…230 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040392 CAS-Nummer: 20277-69-4 EINECS: 243-669-6 |