Triethylenglycoldimethylether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
L04128.22
L04128.36
L04128.0E
L04128.22EA
48.1
CHF
L04128.22
L04128.36
L04128.0E
Triethylenglycoldimethylether ≥99%
Triethylenglycoldimethylether
Purity: 99%
CAS No.: 112-49-2
Molecular Formula: C8H18O4
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -45°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1700630
Merck Reference: 14,9692
MDL No.: MFCD00008504
Formel:
C₈H₁₈O₄ Siedepunkt: 215…216 °C Melting Pt: –45 °C Dichte: 0.986 Flash-Pt: 113 °C (235 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008504 CAS-Nummer: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 Merck Index: 14,9692 |