Thallium(I)bromid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
35720.09 35720.18
35720.09EA 292 CHF
35720.09 35720.18
Thallium(I)bromid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Thallium(I)bromid
Purity: 99.998% CAS No.: 7789-40-4 Molecular Formula: TlBr Formula Weight: 284.28 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 7.5 Melting Point: ca 460° Merck Reference: 14,9258 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011273
Formel: BrTl
Siedepunkt: 815 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼460 °C
Dichte: 7,5
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011273
CAS-Nummer: 7789-40-4
EINECS: 232-163-0
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9258