(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H53494.03
H53494.06
H53494.14
H53494.03EA
134
CHF
H53494.03
H53494.06
H53494.14
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen ≥98%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
Purity: 98%
CAS No.: 86318-61-8
Molecular Formula: C8H16Si
Formula Weight: 140.30
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 130°
Beilstein Reference: 1921466
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00191877
Formel:
C₈H₁₆Si MW: 140,3 g/mol Siedepunkt: 130 °C Dichte: 0.751 Flash-Pt: 6 °C (43 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191877 CAS-Nummer: 86318-61-8 ADR: 3,II |