(±)-4-Chlorstyroloxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26516.06EA
176
CHF
H26516.06
H26516.14
(±)-4-Chlorstyroloxid ≥98%
(±)-4-Chlorstyroloxid
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Siedepunkt: 230 °C Dichte: 1,283 Flash-Pt: >100 °C (212 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00956179 CAS-Nummer: 2788-86-5 |