Aminoguanidiniumhydrogencarbonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24696.0EEA 357 CHF
B24696.0E B24696.36 B24696.22
Aminoguanidiniumhydrogencarbonat ≥98%
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Formel: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Melting Pt: ∼ 170 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,600
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012949
CAS-Nummer: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
ADR: 9,III