Natrium-2,4-dinitrobenzolsulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18493.06
A18493.14
A18493.06EA
40.8
CHF
A18493.06
A18493.14
Natrium-2,4-dinitrobenzolsulfonat ≥97%
Natrium-2,4-dinitrobenzolsulfonat
Purity: 97%
CAS No.: 885-62-1
Molecular Formula: C6H3N2NaO7S
Formula Weight: 270.15
Beilstein Reference: 6676807
MDL No.: MFCD00007471
Formel:
C₆H₃N₂NaO₇S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007471 CAS-Nummer: 885-62-1 EINECS: 212-943-7 |