4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17081.06
A17081.14
A17081.06EA
84.5
CHF
A17081.06
A17081.14
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 31680-08-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00126498
Formel:
C₈H₇NO₄ Melting Pt: 97…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126498 CAS-Nummer: 31680-08-7 |