Ferrocencarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ferrocene monocarboxylic acid
A16874.03
A16874.06
A16874.03EA
117
CHF
A16874.03
A16874.06
Ferrocencarbonsäure ≥98%
Ferrocencarbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 1271-42-7
Molecular Formula: C11H10FeO2
Formula Weight: 230.05
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00001430
Formel:
C₁₁H₁₀FeO₂ Melting Pt: ∼ 210 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001430 CAS-Nummer: 1271-42-7 EINECS: 215-040-6 |