Glyoxylsäure Monohydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
A16058.14 A16058.22
A16058.14EA 65.4 CHF
A16058.14 A16058.22
Glyoxylsäure Monohydrat ≥97%
Glyoxylsäure Monohydrat
Purity: 97% CAS No.: 563-96-2 Molecular Formula: OHCCO2H.H2O Formula Weight: 92.06 (74.04anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 969535 Merck Reference: 14,4511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149497
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 48…52 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006958
CAS-Nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,4511