Sodium hydroxymethanesulphinate, Hyrdrat tech. 85% (Trockengewicht) cont. up to 5% sodium sulfite, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Sodium formaldehydesulphoxylate
A15731.36
A15731.0E
A15731.36EA
62.4
CHF
A15731.36
A15731.0E
Sodium hydroxymethanesulphinate, Hyrdrat tech. 85% (Trockengewicht) cont. up to 5% sodium sulfite, technische Qualität
Sodium hydroxymethanesulphinate
Purity: 85%
CAS No.: 149-44-0
Molecular Formula: HOCH2SO2Na.xH2O
Formula Weight: 118.09(anhy)
Melting Point: 64-68°
Beilstein Reference: 3630814
Merck Reference: 14,8620
MDL No.: MFCD00150598
Formel:
CH₃NaO₃S·H₂O MW: 118.09 g/mol (anhy) Melting Pt: 64…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150598 CAS-Nummer: 149-44-0 EINECS: 205-739-4 Merck Index: 14,8620 |