Dimethyl-3-oxoglutarat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 1830-54-2
Molecular Formula: C7H10O5
Formula Weight: 174.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₀O₅ Siedepunkt: 237…241 °C Melting Pt: 16…17 °C Dichte: 1,185 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00008462 CAS-Nummer: 1830-54-2 EINECS: 217-385-8 |