Dimethylphenylphosphonit ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14006.06EA 159 CHF
A14006.06 A14006.14 A14006.03
Dimethylphenylphosphonit ≥98%
Dimethylphenylphosphonit
Formel: C₈H₁₁O₂P
MW: 170,15 g/mol
Dichte: 1,072
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00008352
CAS-Nummer: 2946-61-4
EINECS: 220-960-6