1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12718.22EA 40.1 CHF
A12718.22 A12718.36 A12718.0E
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MW: 197,02 g/mol
Melting Pt: 130…134 °C
Dichte: 1,500
Flash-Pt: 174 °C (345 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003190
CAS-Nummer: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,3065