Ammoniaklösung standardisierte Lösung 1.0 N
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: AmmoniakAmmoniumhydroxid
35614.K2EA 116 CHF
35614.K2
Ammoniaklösung standardisierte Lösung 1.0 N
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III