Tetraethylenglycolmonomethylether 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: mPEG4-OH, 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-ol
420350050 420350250
ACRO420350050EA 93 CHF
ACRO420350050 ACRO420350250
Tetraethylenglycolmonomethylether 98%
Tetraethylenglycolmonomethylether
Formel: C₉H₂₀O₅
MW: 208.25 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (5 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041756
CAS-Nummer: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %