Isobutylmethacrylat 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
412680010 412680025
ACRO412680010EA 69.6 CHF
ACRO412680010 ACRO412680025
Isobutylmethacrylat 99% stabilisiert
Isobutylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Melting Pt: –37 °C
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008931
CAS-Nummer: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)