N,N-Dimethylsulfamoylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethylsulphamoyl chloride
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 78.4 CHF
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
N,N-Dimethylsulfamoylchlorid 99%
N,N-Dimethylsulfamoylchlorid
Formel: C₂H₆ClNO₂S
MW: 143,59 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (75 mmHg)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1.337 g/cm³
Flash-Pt: 94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007425
CAS-Nummer: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %