Diethylchlorphosphat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
407241000 407240250 407245000
ACRO407241000EA 112 CHF
ACRO407241000 ACRO407240250 ACRO407245000
Diethylchlorphosphat 95%
Diethylchlorphosphat
Formel: C₄H₁₀ClO₃P
Siedepunkt: 81 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.19 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009075
CAS-Nummer: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %