4-Acetamidobenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide
400020100 400020250 400021000
ACRO400020100EA 80.3 CHF
ACRO400020100 ACRO400020250 ACRO400021000
4-Acetamidobenzaldehyd 98%
4-Acetamidobenzaldehyd
Formel: C₉H₉NO₂
Melting Pt: 154…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003380
CAS-Nummer: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %