2,5-Dichlor-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
379520010
ACRO379520010EA 31.9 CHF
ACRO379520010
2,5-Dichlor-3-nitropyridin 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Melting Pt: 39…45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658963
CAS-Nummer: 21427-62-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-beige to orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥96.0 %