(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
344570010 344570050
ACRO344570010EA 62.5 CHF
ACRO344570010 ACRO344570050
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin 98%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin
Formel: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (8 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00145220
CAS-Nummer: 2799-21-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +4.5° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)