1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
334830250
334831000
ACRO334830250EA
65.5
CHF
ACRO334830250
ACRO334831000
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₇N MW: 151.25 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (15 mmHg) Flash-Pt: 66 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003163 CAS-Nummer: 1125-99-1 EINECS: 214-414-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |