Diethyl-3-oxoglutarat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
325630500
325632500
ACRO325630500EA
69.4
CHF
ACRO325630500
ACRO325632500
Diethyl-3-oxoglutarat 95%
Diethyl-3-oxoglutarat
Formel:
C₉H₁₄O₅ Flash-Pt: 86 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009200 CAS-Nummer: 105-50-0 EINECS: 203-302-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |