(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
307570010 307570050 307570250
ACRO307570010EA 40.9 CHF
ACRO307570010 ACRO307570050 ACRO307570250
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol 98%
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Melting Pt: 75…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064404
CAS-Nummer: 20989-17-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, CH3OH)