Methacrolein 90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Acrolein
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 671 CHF
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Methacrolein 90% stabilisiert
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0.847 g/cm³
Flash-Pt: –15 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006974
CAS-Nummer: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone