3-Hydroxypicolinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
241050050 241050250
ACRO241050050EA 133 CHF
ACRO241050050 ACRO241050250
3-Hydroxypicolinsäure 98%
3-Hydroxypicolinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 208…212 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006294
CAS-Nummer: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %