4'-Ethoxyacetanilid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
216591000 216595000 216590025
ACRO216591000EA 51.6 CHF
ACRO216591000 ACRO216595000 ACRO216590025
4'-Ethoxyacetanilid 97%
4'-Ethoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Melting Pt: 133…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009094
CAS-Nummer: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %