trans-Benzylidenaceton 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
164525000 164520500 164521000
ACRO164525000EA 317 CHF
ACRO164525000 ACRO164520500 ACRO164521000
trans-Benzylidenaceton 99%
trans-Benzylidenaceton
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 38.5…41 °C
Flash-Pt: 122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008779
CAS-Nummer: 1896-62-4
EINECS: 217-587-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38.5 to 41 °C
GC ≥98.5 %