Cysteaminiumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 63.4 CHF
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Cysteaminiumchlorid 98%
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Melting Pt: 66…70 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %