Triethylenglycoldimethylether 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
139600010 139602500 139600025
ACRO139600010EA 147 CHF
ACRO139600010 ACRO139602500 ACRO139600025
Triethylenglycoldimethylether 99% stabilisiert
Triethylenglycoldimethylether
Formel: C₈H₁₈O₄
Siedepunkt: 216 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0,986 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008504
CAS-Nummer: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g