N-Methylformanilid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
126810010
126811000
126815000
126810100
ACRO126810010EA
165
CHF
ACRO126810010
ACRO126811000
ACRO126815000
ACRO126810100
N-Methylformanilid 99%
N-Methylformanilid
Formel:
C₈H₉NO Siedepunkt: 243…244 °C (760 mmHg) Melting Pt: 8…13 °C Dichte: 1.09 g/cm³ Flash-Pt: 126 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003283 CAS-Nummer: 93-61-8 EINECS: 202-262-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |