Isatosäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
122481000 122485000
ACRO122481000EA 29.6 CHF
ACRO122481000 ACRO122485000
Isatosäureanhydrid 98%
Isatosäureanhydrid
Formel: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Melting Pt: 243 °C (dec.)
Flash-Pt: 308 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006700
CAS-Nummer: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %