Diphenylchlorphosphat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
117240250 117241000 117245000
ACRO117240250EA 34.1 CHF
ACRO117240250 ACRO117241000 ACRO117245000
Diphenylchlorphosphat 98%
Diphenylchlorphosphat
Formel: C₁₂H₁₀ClO₃P
Siedepunkt: 314…316 °C (272 mmHg)
Dichte: 1.29 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003030
CAS-Nummer: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test