3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
114781000
114785000
ACRO114781000EA
31.9
CHF
ACRO114781000
ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formel:
C₅H₈O MW: 84.12 g/mol Melting Pt: –70 °C Dichte: 0.92 g/cm³ Flash-Pt: –9 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006558 CAS-Nummer: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 UN: 2376 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |