Diethylacetamidomalonat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 50.6 CHF
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Diethylacetamidomalonat 99+%
Diethylacetamidomalonat
Formel: C₉H₁₅NO₅
Siedepunkt: 185 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 94…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009146
CAS-Nummer: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes