Diallylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
112040010 112042500
ACRO112040010EA 165 CHF
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamin 97%
Diallylamin
Formel: C₆H₁₁N
MW: 97.16 g/mol
Melting Pt: –88 °C
Dichte: 0.789 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008642
CAS-Nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA