Bariumperoxid
Lieferant: Merck
Gefahr
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 294 CHF
1.01740.1000 1.01740.9050
Bariumperoxid
Bariumperoxid
Formel: BaO₂
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 4.96 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003454
CAS-Nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01018