Bariumperoxid, wasserfrei ≥84%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14008.30
14008.A1
14008.30EA
89.2
CHF
14008.30
14008.A1
Bariumperoxid, wasserfrei ≥84%, technische Qualität
Bariumperoxid
Purity: 84% min
CAS No.: 1304-29-6
Molecular Formula: BaO2
Formula Weight: 169.34
Physical Form: Powder
Density: 4.96
Appearance: Tan
Melting Point: 450° dec.
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,989
UN No.: 1449
MDL No.: MFCD00003454
Formel:
BaO₂ Melting Pt: 450 °C (dec.) Dichte: 4.96 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003454 CAS-Nummer: 1304-29-6 EINECS: 215-128-4 UN: 1449 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,989 |