Pipettierhelfer, S1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
612-3983EA 692.3 CHF
612-3983 612-3985 612-3984 612-3987 612-3986
Pipettierhelfer, S1
Pipetten Pipettierhelfer
Der Pipettierhelfer S1 kombiniert Bedienungskomfort mit hoher Leistung. Für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
  • Leichtes, ergonomisches Design; großes beleuchtetes LCD-Display
  • 8 Aspirations- und Dispensiergeschwindigkeiten für optimale Pipettensteuerung
  • Anpassbarer ID-Bereich, fünf Farboptionen lassen leicht erkennen, für wen und/oder welche Aufgabe das Gerät bestimmt ist
  • Autoklavierbarer Silikonadapter
  • Robuster Lithium-Ionen-Akku für schnelles Aufladen (3 Stunden) und 15 Stunden Dauerbetrieb
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr part numbers 4580560 and 9057)
Electrical Requirements: 100 to 240 V, 50/60Hz
Amperage: 0,2 A
Bestellinformation: Lithium-Ionen-Akku, Universal-Netzteil, Wandhalterung und Tischständer im Lieferumfang enthalten.