Magnesiumchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
8.14733.0100EA 34.5 CHF
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
Magnesiumchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Siedepunkt: 1412
Melting Pt: 715
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)