Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
J364-100GEA
170
CHF
J364-100G
J364-1KG
J364-500G
Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, hochrein
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Melting Pt: 715 °C Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Spezifikation Testergebnisse
Insolubles | <0.2% |
Moisture (KF) | <2 % |
Purity | >98% |