Calciumchlorid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
A119.1 A119.2 A119.5
ROTHA119.1EA 26.3 CHF
ROTHA119.1 ROTHA119.2 ROTHA119.5
Calciumchlorid
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 772
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659